Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Méthylpyridine-3-ol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

H0763-25G
TCIAH0763-25GEA 120 EUR InStock
TCIAH0763-25G
6-Méthylpyridine-3-ol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
6-Méthylpyridine-3-ol


Formule: C₆H₇NO
Numéro MDL: MFCD00006339
Numéro CAS: 1121-78-4
EINECS: 214-337-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f1f00cac2b9e8bbb9004ff1bcda8d908ad9d3e38&vid=f1f00cac2b9e8bbb9004ff1bcda8d908ad9d3e38&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 167.0 to 171.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité