Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Nitropyridine-3-ol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

H0764-25G
TCIAH0764-25GEA 149 EUR InStock
TCIAH0764-25G
2-Nitropyridine-3-ol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Nitropyridine-3-ol


Formule: C₅H₄N₂O₃
Point de fusion: 70 °C
Numéro MDL: MFCD00006258
Numéro CAS: 15128-82-2
EINECS: 239-191-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e9666ace59ef67cfe9a94860d7f56a58e57f042&vid=1e9666ace59ef67cfe9a94860d7f56a58e57f042&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité