Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-[(4'-Méthoxy-4-biphénylyl)oxy]-1-hexanol ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 6-((4'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-4-yl)oxy)hexan-1-ol

H0767-1G
TCIAH0767-1GEA 109 EUR InStock
TCIAH0767-1G
6-[(4'-Méthoxy-4-biphénylyl)oxy]-1-hexanol ≥95.0% (par GC)
6-[(4'-Méthoxy-4-biphénylyl)oxy]-1-hexanol


Formule: C₁₉H₂₄O₃
MW: 300,40 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191452
Numéro CAS: 106869-53-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 146.0 to 149.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité