Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

10,12-Heptadecadiynoic acid ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

H0775-100MG
TCIAH0775-100MGEA 244 EUR InStock
TCIAH0775-100MG
10,12-Heptadecadiynoic acid ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
10,12-Heptadecadiynoic acid


Formule: C₁₇H₂₆O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00142348
Numéro CAS: 28393-06-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=269c43fd47ad56bc117486a4127eec8cc27d60c1&vid=269c43fd47ad56bc117486a4127eec8cc27d60c1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité