Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(2-Méthyl-3-biphénylyl)méthanol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (2-Methyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)methanol, 2-Methylbiphenyl-3-methanol

H0777-25G
TCIAH0777-25GEA 116 EUR InStock
TCIAH0777-25G
(2-Méthyl-3-biphénylyl)méthanol ≥98.0% (par GC)
(2-Méthyl-3-biphénylyl)méthanol


Formule: C₁₄H₁₄O
MW: 198,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00134200
Numéro CAS: 76350-90-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 75.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité