Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Heptadecanoyl chloride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Heptadecanoyl Chloride, Margaroyl Chloride

H0782-25ML
TCIAH0782-25MLEA 171 EUR InStock
TCIAH0782-25ML
Heptadecanoyl chloride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Heptadecanoyl chloride


Formule: C₁₇H₃₃ClO
MW: 288,90 g/mol
Point d'ébullition: 176°C
Numéro MDL: MFCD00000743
Numéro CAS: 40480-10-2
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9d32f169ea80b12fe446007467f3188603b0c23&vid=a9d32f169ea80b12fe446007467f3188603b0c23&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité