Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-(2-Chlorophényl)-3-hydroxy-2-naphtamide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Hydroxy-3-naphthoic Acid 2-Chlorophenylamide, N-(2-Chlorophenyl)-3-hydroxy-2-naphthalenecarboxamide

H0783-5G
TCIAH0783-5GEA 153 EUR InStock
TCIAH0783-5G
N-(2-Chlorophényl)-3-hydroxy-2-naphtamide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N-(2-Chlorophényl)-3-hydroxy-2-naphtamide


Formule: C₁₇H₁₂ClNO₂
MW: 297,74 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191652
Numéro CAS: 6704-40-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 228.0 to 232.0 deg-C
Solubility in N,N-DMF almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité