Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Hydroxypicolinamide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Hydroxypyridine-2-carboxamide

H0786-5G
TCIAH0786-5GEA 153 EUR InStock
TCIAH0786-5G
3-Hydroxypicolinamide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
3-Hydroxypicolinamide


Formule: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006302
Numéro CAS: 933-90-4
EINECS: 213-274-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a9b9425a0b0d3a8a4be169eecb1be44bf21ea82&vid=5a9b9425a0b0d3a8a4be169eecb1be44bf21ea82&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 195.0 to 199.0 deg-C
Solubility in N,N-DMF almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité