Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Hydroxy-2-naphtoate de phényle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

H0797-25G
TCIAH0797-25GEA 55 EUR InStock
TCIAH0797-25G
1-Hydroxy-2-naphtoate de phényle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-Hydroxy-2-naphtoate de phényle


Formule: C₁₇H₁₂O₃
Point d'ébullition: 414 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 96 °C
Numéro MDL: MFCD00014310
Numéro CAS: 132-54-7
EINECS: 205-065-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3fac4c4873b865a685baacf3afa5f8a8760e956&vid=a3fac4c4873b865a685baacf3afa5f8a8760e956&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 96.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité