Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Hydroxyquinazoline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Hydroxyquinazoline, Quinazolin-4(3H)-one

H0803-25G H0803-5G
TCIAH0803-25GEA 57.2 EUR InStock
TCIAH0803-25G TCIAH0803-5G
4-Hydroxyquinazoline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4-Hydroxyquinazoline


Formule: C₈H₆N₂O
MW: 146,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00511302
Numéro CAS: 491-36-1
EINECS: 207-735-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=83ddbc15a1bd0667a9e3d3aa99f368c26ac34f27&vid=83ddbc15a1bd0667a9e3d3aa99f368c26ac34f27&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 215.0 to 220.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité