Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Nitro-8-quinoléinol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

H0805-25G
TCIAH0805-25GEA 86.9 EUR InStock
TCIAH0805-25G
5-Nitro-8-quinoléinol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Nitro-8-quinoléinol


Formule: C₉H₆N₂O₃
Point d'ébullition: 419 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 179…181 °C
Densité: 1,549 g/cm³ (22 °C)
Numéro MDL: MFCD00006791
Numéro CAS: 4008-48-4
EINECS: 223-662-4
Merck Index: 14,06655
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57fdc50ce28c5f30549acf16ab47eb72593fde42&vid=57fdc50ce28c5f30549acf16ab47eb72593fde42&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 179.0 to 183.0 deg-C
Solubility in THF almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité