Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,5-Hexadiene-3,4-diol ≥95.0% (par GC) stabilisé

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3,4-Dihydroxy-1,5-hexadiene, 1,2-Divinylglycol, Divinylethylene Glycol

Stabilization: Stabilised with hydroquinone (HQ)

H0807-10ML
TCIAH0807-10MLEA 105 EUR InStock
TCIAH0807-10ML
1,5-Hexadiene-3,4-diol ≥95.0% (par GC) stabilisé
1,5-Hexadiene-3,4-diol


Formule: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Point d'ébullition: 198°C
Point d'éclair: 92°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00081129
Numéro CAS: 1069-23-4
EINECS: 213-955-5
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité