Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hexylmagnesium bromide 20% ∼1 mol/L dans le THF

Fournisseur: TCI
Danger

H0821-250G
TCIAH0821-250GEA 126 EUR InStock
TCIAH0821-250G
Hexylmagnesium bromide 20% ∼1 mol/L dans le THF
Hexylmagnesium bromide


Formule: C₆H₁₃BrMg
Numéro MDL: MFCD00000046
Numéro CAS: 3761-92-0
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Concentration (sec Butanol method) 20.0 to 23.0 w/w%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité