Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyl-2-hydroxy-3-butynoate ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

H0823-1G
TCIAH0823-1GEA 336 EUR InStock
TCIAH0823-1G
Ethyl-2-hydroxy-3-butynoate ≥95.0% (par GC)
Ethyl-2-hydroxy-3-butynoate


Formule: C₆H₈O₃
Point d'ébullition: 78°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00191654
Numéro CAS: 18418-08-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité