Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 4-hexylbenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

H0829-5G
TCIAH0829-5GEA 129 EUR InStock
TCIAH0829-5G
Acide 4-hexylbenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-hexylbenzoïque


Formule: C₁₃H₁₈O₂
Point d'ébullition: 330 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013997
Numéro CAS: 21643-38-9
EINECS: 244-490-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc388dbb91910421f3c9cadd8ad68c3d2b1415c0&vid=cc388dbb91910421f3c9cadd8ad68c3d2b1415c0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité