Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-(8-Hydroxyoctyl)phthalimide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(8-Hydroxyoctyl)isoindoline-1,3-dione, 8-(N-Phthalimidyl)-1-octanol

H0834-1G
TCIAH0834-1GEA 157 EUR InStock
TCIAH0834-1G
N-(8-Hydroxyoctyl)phthalimide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N-(8-Hydroxyoctyl)phthalimide


Formule: C₁₆H₂₁NO₃
MW: 275,35 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191517
Numéro CAS: 105264-63-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Volumetric Analysis) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité