Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2-hexadécyloctadécanoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Hexadecylstearic Acid

H0837-1G
TCIAH0837-1GEA 261 EUR InStock
TCIAH0837-1G
Acide 2-hexadécyloctadécanoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2-hexadécyloctadécanoïque


Formule: C₃₄H₆₈O₂
MW: 508,92 g/mol
Point d'ébullition: 350°C
Numéro MDL: MFCD00191519
Numéro CAS: 89547-15-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité