Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

1-(4-Biphénylyl)éthanol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(4-Biphenylyl)ethanol, 1-(4-Biphenyl)ethanol

H0866-5G
TCIAH0866-5GEA 73.7 EUR InStock
TCIAH0866-5G
1-(4-Biphénylyl)éthanol ≥98.0% (par GC)
1-(4-Biphénylyl)éthanol


Formule: C₁₄H₁₄O
MW: 198,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016859
Numéro CAS: 3562-73-0
EINECS: 222-629-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 94.0 to 98.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité