Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

trans-3-Heptène ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

H0874-5G
TCIAH0874-5GEA 273 EUR InStock
TCIAH0874-5G
trans-3-Heptène ≥97.0% (par GC)
trans-3-Heptène


Formule: C₇H₁₄
Point d'ébullition: 96°C
Point de fusion: –137 °C
Densité: 0,698 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –1°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009475
Numéro CAS: 14686-14-7
EINECS: 238-728-8
ONU: 3295
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité