Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(1-Hydroxyethyl)benzimidazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(1H-Benzo[d]imidazol-2-yl)ethanol, 1-(Benzimidazol-2-yl)ethanol

H0880-25G
TCIAH0880-25GEA 141 EUR InStock
TCIAH0880-25G
2-(1-Hydroxyethyl)benzimidazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-(1-Hydroxyethyl)benzimidazole


Formule: C₉H₁₀N₂O
MW: 162,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016718
Numéro CAS: 19018-24-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 176.0 to 179.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité