(S)-(+)-3-Hydroxy-2,2-dimethylcyclohexanone ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
H0887-100MG
TCIAH0887-100MGEA 128 EUR InStock
TCIAH0887-100MG
(S)-(+)-3-Hydroxy-2,2-dimethylcyclohexanone ≥95.0% (par GC)
(S)-(+)-3-Hydroxy-2,2-dimethylcyclohexanone
Formule: C₈H₁₄O₂
MW: 142,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00671542
Numéro CAS: 87655-21-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D +21.0 to +25.0 deg (C=1, CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité