Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(4-Hydroxyphenyl)-5-mercapto-1H-tetrazole ≥90.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(4-Hydroxyphenyl)-5-mercaptotetrazole

H0896-25G
TCIAH0896-25GEA 92.4 EUR InStock
TCIAH0896-25G
1-(4-Hydroxyphenyl)-5-mercapto-1H-tetrazole ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
1-(4-Hydroxyphenyl)-5-mercapto-1H-tetrazole


Formule: C₇H₆N₄OS
MW: 194,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00132898
Numéro CAS: 52431-78-4
EINECS: 257-909-2
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32fd80fa992390730494d6d6b2f078c7dc756d8d&vid=32fd80fa992390730494d6d6b2f078c7dc756d8d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 90.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité