Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Hydroxy-4-méthyl-1,3-thiazole-2(3H)-thione ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour source de radical alkyle

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Mercapto-4-methylthiazole 3-Oxide

H0902-1G
TCIAH0902-1GEA 246 EUR InStock
TCIAH0902-1G
3-Hydroxy-4-méthyl-1,3-thiazole-2(3H)-thione ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour source de radical alkyle
3-Hydroxy-4-méthyl-1,3-thiazole-2(3H)-thione


Formule: C₄H₅NOS₂
MW: 147,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00077793
Numéro CAS: 49762-08-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 94.0 to 97.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité