Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-Hydroxybutyrophenone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(4-Hydroxyphenyl)butan-1-one

H0903-25G
TCIAH0903-25GEA 97.9 EUR InStock
TCIAH0903-25G
4'-Hydroxybutyrophenone ≥98.0% (par GC)
4'-Hydroxybutyrophenone


Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2011 g/mol
Point d'ébullition: 174°C
Numéro MDL: MFCD00020173
Numéro CAS: 1009-11-6
EINECS: 213-766-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b19f8921fb9c2c1aba180406f4b4f2d5c2150388&vid=b19f8921fb9c2c1aba180406f4b4f2d5c2150388&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 92.0 to 96.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité