Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Heptafluorobutyramide ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyramide, Perfluorobutyramide

H0926-25G
TCIAH0926-25GEA 158 EUR InStock
TCIAH0926-25G
Heptafluorobutyramide ≥97.0% (par GC)
Heptafluorobutyramide


Formule: C₄H₂F₇NO
MW: 213,05 g/mol
Point de fusion: 105 °C
Numéro MDL: MFCD00039773
Numéro CAS: 662-50-0
EINECS: 211-553-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=477b7863ee4524c065ead9070173d271027240de&vid=477b7863ee4524c065ead9070173d271027240de&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 102.0 to 106.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité