Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

trans-1,4-Hexadiene ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

H0927-5ML
TCIAH0927-5MLEA 256 EUR InStock
TCIAH0927-5ML
trans-1,4-Hexadiene ≥98.0% (par GC)
trans-1,4-Hexadiene


Formule: C₆H₁₀
Point d'éclair: –13°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009298
Numéro CAS: 7319-00-8
ONU: 2458
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité