Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Hydroxy-1-(2-hydroxyethyl)-2,2,6,6-tetramethylpiperidine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(2-Hydroxyethyl)-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-ol, 1-(2-Hydroxyethyl)-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinol, 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidineethanol

H0931-5G
TCIAH0931-5GEA 110 EUR InStock
TCIAH0931-5G
4-Hydroxy-1-(2-hydroxyethyl)-2,2,6,6-tetramethylpiperidine ≥98.0% (par GC)
4-Hydroxy-1-(2-hydroxyethyl)-2,2,6,6-tetramethylpiperidine


Formule: C₁₁H₂₃NO₂
MW: 201,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD01321174
Numéro CAS: 52722-86-8
EINECS: 258-132-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 184.0 to 187.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité