Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-(+)-2-Hydroxy-4-phthalimidobutyric acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S)-(+)-a-Hydroxy-1,3-dioxo-2-isoindolinebutyric acid

H0933-5G
TCIAH0933-5GEA 121 EUR InStock
TCIAH0933-5G
(S)-(+)-2-Hydroxy-4-phthalimidobutyric acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(S)-(+)-2-Hydroxy-4-phthalimidobutyric acid


Formule: C₁₂H₁₁NO₅
MW: 249,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00192213
Numéro CAS: 48172-10-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 150.0 to 154.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +5.0 to +7.0 deg (C=1, Methanol)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité