Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Acétyl-2-naphtol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Acetyl-2-hydroxynaphthalene, 2-Hydroxy-1-acetonaphthone, 1-(2-Hydroxynaphthalen-1-yl)ethanone, 2'-Hydroxy-1'-acetonaphthone, 1-(2-Hydroxy-1-naphthyl)ethan-1-one

H0936-25G
TCIAH0936-25GEA 57.2 EUR InStock
TCIAH0936-25G
1-Acétyl-2-naphtol ≥98.0% (par GC)
1-Acétyl-2-naphtol


Formule: C₁₂H₁₀O₂
MW: 186,21 g/mol
Point d'ébullition: 178°C
Point de fusion: 64 °C
Numéro MDL: MFCD00012131
Numéro CAS: 574-19-6
EINECS: 209-369-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab155f3d3a16ae9b5aa16b55f87dfa112328793c&vid=ab155f3d3a16ae9b5aa16b55f87dfa112328793c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 66.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité