Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 4-hydroxy-3,5-diméthylbenzoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

H0938-5G
TCIAH0938-5GEA 114 EUR InStock
TCIAH0938-5G
Acide 4-hydroxy-3,5-diméthylbenzoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 4-hydroxy-3,5-diméthylbenzoïque


Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016536
Numéro CAS: 4919-37-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=10532a062c838f416aad58363b6e0df57d590013&vid=10532a062c838f416aad58363b6e0df57d590013&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 221.0 to 226.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité