Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(Hydrazinocarbonyl)ferrocene ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration) pour marquage HPLC

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ferrocenecarbohydrazide

H0941-1G
TCIAH0941-1GEA 327 EUR InStock
TCIAH0941-1G
(Hydrazinocarbonyl)ferrocene ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration) pour marquage HPLC
(Hydrazinocarbonyl)ferrocene


Formule: C₁₁H₁₂FeN₂O
MW: 244,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD01321175
Numéro CAS: 12153-28-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité