Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2-Heptanediol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,2-Dihydroxyheptane

H0948-5G
TCIAH0948-5GEA 117 EUR InStock
TCIAH0948-5G
1,2-Heptanediol ≥98.0% (par GC)
1,2-Heptanediol


Formule: C₇H₁₆O₂
MW: 132,20 g/mol
Point d'ébullition: 130°C
Numéro MDL: MFCD01861287
Numéro CAS: 3710-31-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité