Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(2E)-3-(2-Hydroxyphényl)acrylaldéhyde ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(2-Hydroxyphenyl)acrylaldehyde, 3-(2-Hydroxyphenyl)-2-propenal

H0952-1G
TCIAH0952-1GEA 581 EUR InStock
TCIAH0952-1G
(2E)-3-(2-Hydroxyphényl)acrylaldéhyde ≥98.0% (par HPLC)
(2E)-3-(2-Hydroxyphényl)acrylaldéhyde


Formule: C₉H₈O₂
MW: 148,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD01736614
Numéro CAS: 3541-42-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Oxime Formation) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité