Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

4-Hydroxychalcone ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(4-Hydroxyphenyl)-1-phenylprop-2-en-1-one, 4-Hydroxybenzylidenacetophenone

H0955-5G
TCIAH0955-5GEA 36.3 EUR InStock
TCIAH0955-5G
4-Hydroxychalcone ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Hydroxychalcone


Formule: C₁₅H₁₂O₂
MW: 224,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016488
Numéro CAS: 20426-12-4
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b21350bf7ba324f183e9dae078a29ee4b499b6ef&vid=b21350bf7ba324f183e9dae078a29ee4b499b6ef&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 183.0 to 187.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité