Methyl (R)-(+)-2-(4-hydroxyphenoxy)propionate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (R)-(+)-2-(4-Hydroxyphenoxy)propionic Acid Methyl Ester, (R)-Methyl 2-(4-hydroxyphenoxy)propanoate
H0956-25G
TCIAH0956-25GEA 192 EUR InStock
TCIAH0956-25G
Methyl (R)-(+)-2-(4-hydroxyphenoxy)propionate ≥98.0% (par GC)
Methyl (R)-(+)-2-(4-hydroxyphenoxy)propionate
Formule: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00274087
Numéro CAS: 96562-58-2
EINECS: 411-950-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 64.0 to 67.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +40.0 to +45.0 deg (C=1, CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité