Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide hydrobromique 10 - 20% dans l'éthanol pour estérification

Fournisseur: TCI
Danger

H0959-25ML
TCIAH0959-25MLEA 44 EUR InStock
TCIAH0959-25ML
Acide hydrobromique 10 - 20% dans l'éthanol pour estérification
Acide hydrobromique


Formule: HBr
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011323
Numéro CAS: 10035-10-6
EINECS: 233-113-0
ONU: 2924
ADR: 3,II
Merck Index: 14,04778
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 10.0 to 20.0 w/w%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité