Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(Hydroxymethyl)phenoxyacetic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Hydroxymethyl-phenoxyacetic acid, HMP Linker

H0961-1G
TCIAH0961-1GEA 77 EUR InStock
TCIAH0961-1G
4-(Hydroxymethyl)phenoxyacetic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4-(Hydroxymethyl)phenoxyacetic acid


Formule: C₉H₁₀O₄
MW: 182,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00057827
Numéro CAS: 68858-21-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 112.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité