Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hexafluoro-2,2-diphenylpropane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (Hexafluoroisopropylidene)bisbenzene

H0978-5G
TCIAH0978-5GEA 165 EUR InStock
TCIAH0978-5G
Hexafluoro-2,2-diphenylpropane ≥98.0% (par GC)
Hexafluoro-2,2-diphenylpropane


Formule: C₁₅H₁₀F₆
MW: 304,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD02093476
Numéro CAS: 83558-76-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité