Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

17alpha-Hydroxyprogesterone caproate ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

H0994-5G
TCIAH0994-5GEA 73.7 EUR InStock
TCIAH0994-5G
17alpha-Hydroxyprogesterone caproate ≥98.0% (par HPLC)
17alpha-Hydroxyprogesterone caproate


Formule: C₂₇H₄₀O₄
Numéro MDL: MFCD00072134
Numéro CAS: 630-56-8
EINECS: 211-138-8
Merck Index: 14,04839
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C
Solubility in EtOH almost transparency
Specific rotation [a]20/D +47.0 to +50.0 deg (C=1, Ethanol)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité