Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Cyano-2-naphthol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Cyano-2-naphthol, 6-Hydroxy-2-naphthonitrile

H0995-5G
TCIAH0995-5GEA 95.7 EUR InStock
TCIAH0995-5G
6-Cyano-2-naphthol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
6-Cyano-2-naphthol


Formule: C₁₁H₇NO
MW: 169,1794 g/mol
Numéro MDL: MFCD01863480
Numéro CAS: 52927-22-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2fc0ce4fe3decffaea3e20db2be3ae04438847f&vid=c2fc0ce4fe3decffaea3e20db2be3ae04438847f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 166.0 to 171.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité