Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Flurenol (acide 9-hydroxy-9H-fluorène-9-carboxylique) ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

H1004-25G
TCIAH1004-25GEA 85.8 EUR InStock
TCIAH1004-25G
Flurenol (acide 9-hydroxy-9H-fluorène-9-carboxylique) ≥98.0% (par HPLC)
Flurenol (acide 9-hydroxy-9H-fluorène-9-carboxylique)


Formule: C₁₄H₁₀O₃
Numéro MDL: MFCD00001137
Numéro CAS: 467-69-6
EINECS: 207-397-1
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c691bb0bb5c10608d866789dd0ed0c1a02a3d7a8&vid=c691bb0bb5c10608d866789dd0ed0c1a02a3d7a8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité