Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Hexène mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

H1009-5ML
TCIAH1009-5MLEA 123 EUR InStock
TCIAH1009-5ML
2-Hexène mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)
2-Hexène


Formule: C₆H₁₂
Point d'ébullition: 67 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –98.5 °C
Densité: 0,678 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –20°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009473
Numéro CAS: 592-43-8
EINECS: 209-755-2
ONU: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd84f10454ef68c963ae0ce3cd5fd22a6239a77a&vid=0d1dcd3c110fd28c63c361436cd96d2ffd101b37&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité