4-(3-Hydroxypropyl)-2-méthoxyphénol ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Dihydroconiferyl Alcohol, 4-(3-Hydroxypropyl)-2-methoxyphenol
H1011-1G
TCIAH1011-1GEA 212 EUR InStock
TCIAH1011-1G
4-(3-Hydroxypropyl)-2-méthoxyphénol ≥98.0% (par HPLC)
4-(3-Hydroxypropyl)-2-méthoxyphénol
Formule: C₁₀H₁₄O₃
MW: 182,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016571
Numéro CAS: 2305-13-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 59.0 to 65.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité