Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3'-Hydroxyflavanone ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

H1025-1G
TCIAH1025-1GEA 80.3 EUR InStock
TCIAH1025-1G
3'-Hydroxyflavanone ≥98.0% (par HPLC)
3'-Hydroxyflavanone


Formule: C₁₅H₁₂O₃
MW: 240,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017738
Numéro CAS: 92496-65-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité