Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(ɑ,ɑ,ɑ,2,3,5,6-Heptafluoro-p-tolyl)hydrazine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (Perfluoro-p-tolyl)hydrazine, 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-hydrazinobenzotrifluoride

H1034-5G
TCIAH1034-5GEA 96.8 EUR InStock
TCIAH1034-5G
(ɑ,ɑ,ɑ,2,3,5,6-Heptafluoro-p-tolyl)hydrazine ≥98.0% (par GC)
(alpha,alpha,alpha,2,3,5,6-Heptafluoro-p-tolyl)hydrazine


Formule: C₇H₃F₇N₂
MW: 248,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012368
Numéro CAS: 1868-85-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité