Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1H,1H,9H-Hexadécafluorononane-1-ol ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-Hexadecafluoro-1-nonanol, 1H,1H,9H-Perfluoro-1-nonanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-Hexadecafluor-1-nonanol, 1H,1h,9h-hexadecafluorononanol

H1035-25G
TCIAH1035-25GEA 39.6 EUR InStock
TCIAH1035-25G
1H,1H,9H-Hexadécafluorononane-1-ol ≥97.0% (par GC)
1H,1H,9H-Hexadécafluorononane-1-ol


Formule: C₉H₄F₁₆O
MW: 432,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039629
Numéro CAS: 376-18-1
EINECS: 206-806-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eac967d3d13087d7041bb0fa8c4c6e2d2ba36315&vid=eac967d3d13087d7041bb0fa8c4c6e2d2ba36315&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 57.0 to 60.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité