Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

H1037-25G
TCIAH1037-25GEA 349 EUR InStock
TCIAH1037-25G
2-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid


Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Point de fusion: 131 °C
Numéro MDL: MFCD00128847
Numéro CAS: 938-96-5
EINECS: 213-352-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 129.0 to 133.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité