Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyl perfluorononanoate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

H1038-5G
TCIAH1038-5GEA 93.5 EUR InStock
TCIAH1038-5G
Ethyl perfluorononanoate ≥98.0% (par GC)
Ethyl perfluorononanoate


Formule: C₁₁H₅F₁₇O₂
Numéro MDL: MFCD00039245
Numéro CAS: 30377-52-7
EINECS: 250-159-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité