Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Heptasaccharide Glc4Xyl3 ≥95.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

H1041-100MG
TCIAH1041-100MGEA 319 EUR InStock
TCIAH1041-100MG
Heptasaccharide Glc4Xyl3 ≥95.0% (par HPLC)
Heptasaccharide Glc4Xyl3


Formule: C₃₉H₆₆O₃₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04040861
Numéro CAS: 121591-98-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité