Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hexaethylene glycol monobenzyl ether ≥93.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-[2-[2-[2-[2-[2-(Benzyloxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol, 1-Phenyl-2,5,8,11,14,17-hexaoxanonadecan-19-ol, BnO-PEG6-OH

H1043-1G
TCIAH1043-1GEA 165 EUR InStock
TCIAH1043-1G
Hexaethylene glycol monobenzyl ether ≥93.0% (par GC)
Hexaethylene glycol monobenzyl ether


Formule: C₁₉H₃₂O₇
MW: 372,46 g/mol
Numéro MDL: MFCD06797107
Numéro CAS: 24342-68-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité